missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MYL5 Protein
A cDNA sequence encoding the MYL5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
en la oferta
Especificaciones
Nombre | MYL5 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15931489
|
enQuireBio™
QP12770-5UG |
5 μg |
en la oferta
5 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15921489
|
enQuireBio™
QP12770-20UG |
20 μg |
en la oferta
20 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15911489
|
enQuireBio™
QP12770-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
MYL5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MYL5 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1mM DTT, 30% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMDQNRD GFIDKEDLKD TYASLGKTNV KDDELDAMLK EASGPINFTM FLNLFGEKLS GTDAEETILN AFKMLDPDGK GKINKEYIKR LLMSQADKMT AEEVDQMFQF ASIDVAGNLD YKALSYVITH GEEKEE | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |