missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human MuRF1/TRIM63 GST (N-Term) Protein

Código de producto. 18498948 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18498948 10 μg 10 microgramos
18427679 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18498948

Marca: Novus Biologicals™ H00084676P0110ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 84676
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 66.6 kDa
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen EC 6.3.2.-, IRFMURF2, Iris RING finger protein, MuRF1, MuRF-1, muscle specific ring finger protein 2, Muscle-specific RING finger protein 1, RING finger protein 28 FLJ32380, RNF28E3 ubiquitin-protein ligase TRIM63, SMRZMURF-1, Striated muscle RING zinc finger protein, tripartite motif containing 63, tripartite motif-containing 63, Tripartite motif-containing protein 63
Símbolo de gen TRIM63
Categoría de investigación Zinc Finger
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión MuRF1/TRIM63
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.