Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSRB2 Protein
A cDNA sequence encoding the MSRB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | MSRB2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15991399
|
enQuireBio™
QP12744-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15981399
|
enQuireBio™
QP12744-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15971399
|
enQuireBio™
QP12744-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MSRB2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MSRB2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in In 20 mM Tris-HCl Buffer (pH 7.5), 1 mM DTT, 0.1 mM PMSF and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVRGQAGGGG PGTGPGLGEA GSLATCELPL AKSEWQKKLT PEQFYVTREK GTEPPFSGIY LNNKEAGMYH CVCCDSPLFS SEKKYCSGTG WPSFSEAHGT SGSDESHTGI LRRLDTSLGS ARTEVVCKQC EAHLGHVFPD GPGPNGQRFC INSVALKFKP RKH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |