Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human MMP-14/MT1-MMP Protein
Código de producto. p-200083638 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
500 microgramos
18679088 100 μg 100 microgramos
18677868 10 μg 10 microgramos
18644098 1 mg 1 miligramo
18605427 500 μg 500 microgramos
4 options
Código de producto. 18679088
Marca: Novus Biologicals™ NBP261379100ug
Recombinant Protein
Test in Process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación 0.2 μm filtered solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.4, 300 mM NaCl, 3 mM CaCl2, 10 uM ZnCl2
ID de gen (Entrez) 4323
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 29.6 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of MMP-14/MT1-MMP as determined by LAL method.
Alias de gen EC 3.4.24, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase-14, membrane type 1 metalloprotease, Membrane-type matrix metalloproteinase 1, Membrane-type-1 matrix metalloproteinase, MMP-14, MMP- x 1, MT1MMP, MT1-MMPMTMMP1, MT-MMP 1
Símbolo de gen MMP14
Categoría de investigación Cancer, Extracellular Matrix
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Expresión MMP-14/MT1-MMP