Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MG Protein
A cDNA sequence encoding the MG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 655.00€
Especificaciones
Nombre | MG Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | 100 IU/mg of FSH and 100 IU/mg LH. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15905168
|
enQuireBio™
QP10785-1MG |
1 mg |
137.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915168
|
enQuireBio™
QP10785-5MG |
5 mg |
402.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995158
|
enQuireBio™
QP10785-10MG |
10 mg |
655.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MG Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
The Human MG was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives. |
Research Use Only | |
100 IU/mg of FSH and 100 IU/mg LH. | |
Human | |
Untagged |