Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MECR Protein
A cDNA sequence encoding the MECR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | MECR Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15981169
|
enQuireBio™
QP12669-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15961169
|
enQuireBio™
QP12669-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15971169
|
enQuireBio™
QP12669-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MECR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MECR Human solution containing 20mM Trsi pH 8.0, 0.2M NaCl, 5mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPAKVVELKN LELAAVRGSD VRVKMLAAPI NPSDINMIQG NYGLLPELPA VGGNEGVAQV VAVGSNVTGL KPGDWVIPAN AGLGTWRTEA VFSEEALIQV PSDIPLQSAA TLGVNPCTAY RMLMDFEQLQ PGDSVIQNAS NSGVGQAVIQ IAAALGLRTI NVVRDRPDIQ KLSDRLKSLG AEHVITEEEL RRPEMKNFFK DMPQPRLALN CVGGKSSTEL LRQLARGGTM VTYGGMAKQP VVASVSLLIF KDLKLRGFWL SQWKKDHSPD QFKELILTLC DLIRRGQLTA PACSQVPLQD YQSALEASMK PFISSKQILT M | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |