missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human MECR His Protein

Código de producto. 18272641 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18272641 50 μg 50 microgramos
18251532 250 μg 250 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18272641 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP25951150UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 54-373 of Human MECR The Recombinant Human MECR Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human MECR Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 0.25mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Liquid. 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0) containing 0.2M NaCl, 5mM DTT, 20% glycerol
ID de gen (Entrez) 51102
Peso molecular 36.9 kDa
Nombre Recombinant Human MECR Protein
Método de purificación >90%, by SDS-PAGE
Cantidad 50 μg
Fuente E.coli
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Alias de gen CGI-63, EC 1.3.1.38, FASN2B, homolog of yeast 2-enoyl thioester reductase, HsNrbf-1, mitochondrial 2-enoyl thioester reductase, mitochondrial trans-2-enoyl-CoA reductase, NBRF1, NRBF-1, NRBF1hsNrbf-1, nuclear receptor binding factor 1, Nuclear receptor-bi
Símbolo de gen MECR
Tipo de producto Recombinant Protein
Conjugado Unconjugated
Reactividad cruzada Human
Recombinante Recombinant
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.