Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lysyl oxidase homolog 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lysyl oxidase homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005567.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4016 |
Nombre | Lysyl oxidase homolog 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16062410
|
enQuireBio™
QP6315-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16002420
|
enQuireBio™
QP6315-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16052410
|
enQuireBio™
QP6315-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16082410
|
enQuireBio™
QP6315-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16092410
|
enQuireBio™
QP6315-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16072410
|
enQuireBio™
QP6315-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_005567.2 | |
Lysyl oxidase homolog 1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4016 | |
Research Use Only | |
Loxl1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VGSDTVRGQA RHPFGFGQVP DNWREVAVGD STGMARARTS VSQQRHGGSA SSVSASAFAS TYRQQPSYPQ QFPYPQAPFV SQYENYDPAS RTYDQGFVYY RPAGGGVGAG AAAVASAGVI YPYQPRARYE EYGGGEELPE YPPQGFYPAP ERPYVPPPPP PPDGLDRRYS HSLYSEGTPG FEQAYPDPGP EAAQAHGGDP RLGWYPPYAN PPPEAYGPPR ALEPPYLPVR SSDTPPPGGE RNGAQQGRLS VGSVYRPNQN GRGLPDLVPD PNYVQASTYV QRAHLYSLRC AAEEKCLAST AYAPEATDYD VRVLLRFPQR VKNQGTADFL PNRPRHTWEW HSCHQHYHSM DEFSHYDLLD AATGKKVAEG HKASFCLEDS TCDFGNLKRY ACTSHTQGLS PGCYDTYNAD IDCQWIDITD VQPGNYILKV HVNPKYIVLE SDFTNNVVRC NIHYTGRYVS ATNCKIVQS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |