missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LSM3 Protein
A cDNA sequence encoding the LSM3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | LSM3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910929
|
enQuireBio™
QP12592-5ug |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15900929
|
enQuireBio™
QP12592-20ug |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15990919
|
enQuireBio™
QP12592-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
LSM3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LSM3 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, 2mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADDVDQ QQTTNTVEEP LDLIRLSLDE RIYVKMRNDR ELRGRLHAYD QHLNMILGDV EETVTTIEID EETYEEIYKS TKRNIPMLFV RGDGVVLVAP PLRVG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |