missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2b Protein
Recombinant Protein
885.00€ - 1500.00€
Especificaciones
Nombre | Interferon alpha 2b Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | IFNA2 |
Actividad biológica | Shows bioactivity in the Viral CPE assay using EMC virus on A549 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2.0 x 10^8 units/mg. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945699
|
enQuireBio™
QP5213-500UG |
500 μg |
885.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935699
|
enQuireBio™
QP5213-1MG |
1 mg |
1500.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Interferon alpha 2b Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity in the Viral CPE assay using EMC virus on A549 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2.0 x 10^8 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
Research Use Only | |
IFNA2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCDLPQTHSL GSRRTLMLLA QMRRISLFSC LKDRHDFGFP QEEFGNQFQK AETIPVLHEM IQQIFNLFST KDSSAAWDET LLDKFYTELY QQLNDLEACV IQGVGVTETP LMKEDSILAV RKYFQRITLY LKEKKYSPCA WEVVRAEIMR SFSLSTNLQE SLRSKE | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |