Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL28B Protein
A cDNA sequence encoding the IL28B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 282617 |
---|---|
Nombre | IL28B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | IFNL3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15940359
|
enQuireBio™
QP12417-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920359
|
enQuireBio™
QP12417-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15930359
|
enQuireBio™
QP12417-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
282617 | |
Research Use Only | |
IFNL3 | |
Human | |
His | |
IL 28B protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol, 1mM EDTA and 0.1mM PMSF. |
IL28B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
VPVARLRGAL PDARGCHIAQ FKSLSPQELQ AFKRAKDALE ESLLLKDCKC RSRLFPRTWD LRQLQVRERP VALEAELALT LKVLEATADT DPALGDVLDQ PLHTLHHILS QLRACIQPQP TAGPRTRGRL HHWLHRLQEA PKKESPGCLE ASVTFNLFRL LTRDLNCVAS GDLCVHHHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |