missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 1-152 of Human IL-38/IL-1F10 The Recombinant Human IL-38/IL-1F10 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IL-38/IL-1F10 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | Phosphate buffered saline (pH7.4) |
| ID de gen (Entrez) | 84639 |
| Peso molecular | TMW: 16.9kDa |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gen | interleukin 1 family, member 10 (theta), UNQ6119/PRO20041 |
| Nombre común | IL-38/IL-1F10 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?