missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human IL-1ra/IL-1F3/IL1RN Protein

Código de producto. 18694046 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 μg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1000 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18694046 1000 μg 1000 microgramos
18663956 500 μg 500 microgramos
18632276 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18694046

Marca: Novus Biologicals™ NBP2358941000ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

IL-1ra/IL-1F3/IL1RN protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by inhibiting IL-1alpha-dependent proliferation of murine D10S cells is less than 40 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 2.5 x 10^4 IU/mg in the presence of 50 pg/mL rHuIL-1alpha
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P18510, P18510, P18510
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 3557
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 17.1 kDa
Cantidad 1000 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of IL-1 ra/IL-1F3/IL1RN as determined by LAL method.
Alias de gen DIRA, ICIL-1 RA, IL1F3, IL-1 ra, IL1RA, IL-1 ra3, IL1RN, IL-1 RN, interleukin 1 receptor antagonist, IRAP, MVCD4
Símbolo de gen IL1RN
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Categoría de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Expresión IL-1 ra/IL-1F3/IL1RN
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.