Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPB1-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HSPB1-associated protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001307657.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 79663 |
Nombre | HSPB1-associated protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16041991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16051991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16091991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001307657.1 | |
HSPB1-associated protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79663 | |
Research Use Only | |
HSPBAP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAGSEATTP VIVAAGAGGE EGEHVKPFKP EKAKEIIMSL QQPAIFCNMV FDWPARHWNA KYLSQVLHGK QIRFRMGMKS MSTVPQFETT CNYVEATLEE FLTWNCDQSS ISGPFRDYDH SKFWAYADYK YFVSLFEDKT DLFQDVKWSD FGFPGRNGQE STLWIGSLGA HTPCHLDSYG CNLVFQVQGR KRWHLFPPED TPFLYPTRIP YEESSVFSKI NVVNPDLKRF PQFRKAQRHA VTLSPGQVLF VPRHWWHYVE SIDPVTVSIN SWIELEEDHL ARVEEAITRM LVCALKTAEN PQNTRAWLNP TEVEETSHAV NCCYLNAAVS AFFDRCRTSE VVEIQALRTD GEHMKKEELN VCNHMEVGQT GSQNLTTGTD KPEAASPFGP DLVPVAQRSE EPPSERGGIF GSDGKDFVDK DGEHFGKLHC AKRQQIMSNS ENAIEEQIAS NTTTTPQTFI STDDLLDCLV NPQVTRIVAQ LLIQGRSL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |