missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-732 of Human HSP90 The Recombinant Human HSP90 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HSP90 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P07900 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Formulación | PBS (pH 7.4), 10% glycerol |
| ID de gen (Entrez) | 3320 |
| Peso molecular | 86.8kDa |
| Nombre | HSP90 Protein |
| Método de purificación | Protein |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Fuente | E. Coli |
| Inmunógeno | HSP 90 (amino acids 1-732), Human, Recombinant, His-tag, E.coli (NP_005339). |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?