Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HNRNPC Protein
A cDNA sequence encoding the HNRNPC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | HNRNPC Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919958
|
enQuireBio™
QP12291-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15939958
|
enQuireBio™
QP12291-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929958
|
enQuireBio™
QP12291-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
HNRNPC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The HNRNPC protein solution (0.25 mg/ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 5mM DTT and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASNVTNKTD PRSMNSRVFI GNLNTLVVKK SDVEAIFSKY GKIVGCSVHK GFAFVQYVNE RNARAAVAGE DGRMIAGQVL DINLAAEPKV NRGKAGVKRS AAEMYGSSFD LDYDFQRDYY DRMYSYPARV PPPPPIARAV VPSKRQRVSG NTSRRGKSGF NSKSGQRGSS KSGKLKGDDL QAIKKELTQI KQKVDSLLEN LEKIEKEQSK QAVEMKNDKS EEEQSSSSVK KDETNVKMES EGGADDSAEE GDLLDDDDNE DRGDDQLELI KDDEKEAEEG EDDRDSANGE DDS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |