Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8440-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16084631
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001153145.1
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
Research Use Only
NSAP1
Recombinant Protein
E. coli
ATEHVNGNGT EEPMDTTSAV IHSENFQTLL DAGLPQKVAE KLDEIYVAGL VAHSDLDERA IEALKEFNED GALAVLQQFK DSDLSHVQNK SAFLCGVMKT YRQREKQGTK VADSSKGPDE AKIKALLERT GYTLDVTTGQ RKYGGPPPDS VYSGQQPSVG TEIFVGKIPR DLFEDELVPL FEKAGPIWDL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10492
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol