Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAUS augmin-like complex subunit 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HAUS augmin-like complex subunit 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8087-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052591
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001159741.1
HAUS augmin-like complex subunit 4 Protein
Research Use Only
HAUS4
Recombinant Protein
E. coli
MASGDFCSPG EGMEILQQVC SKQLPPCNLS KEDLLQNPYF SKLLLNLSQH VDESGLSLTL AKEQAQAWKE VRLHKTTWLR SEILHRVIQE LLVDYYVKIQ DTNVTSEDKK FHETLEQRLL VTELMRLLGP SQEREIPPLL GLEKADLLEL MPLSEDFVWM RARLQQEVEE QLKKKCFTLL CYYDPNSDAD SETVKAAKVW KLAEVLVGEQ QQCQDAKSQQ KEQMLLLEKK SAAYSQVLLR CLTLLQRLLQ EHRLKTQSEL DRINAQYLEV KCGAMILKLR MEELKILSDT YTVEKVEVHR LIRDRLEGAI HLQEQDMENS RQVLNSYEVL GEEFDRLVKE YTVLKQATEN KRWALQEFSK VYR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
54930
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol