Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSR Protein
A cDNA sequence encoding the GSR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | GSR Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Specific activity: > 29 unit/ml. One unit will reduce 1.0 umol of oxidized glutathione per minute at pH 7.5 at 25C. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15954538
|
enQuireBio™
QP10655-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934538
|
enQuireBio™
QP10655-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944538
|
enQuireBio™
QP10655-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GSR Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAMACRQ EPQPQGPPPA AGAVASYDYL VIGGGSGGLA SARRAAELGA RAAVVESHKL GGTCVNVGCV PKKVMWNTAV HSEFMHDHAD YGFPSCEGKF NWRVIKEKRD AYVSRLNAIY QNNLTKSHIE IIRGHAAFTS DPKPTIEVSG KKYTAPHILI ATGGMPSTPH ESQIPGASLG ITSDGFFQLE ELPGRSVIVG AGYIAVEMAG ILSALGSKTS LMIRHDKVLR SFDSMISTNC TEELENAGVE VLKFSQVKEV KKTLSGLEVS MVTAVPGRLP VMTMIPDVDC LLWAIGRVPN TKDLSLNKLG IQTDDKGHII VDEFQNTNVK GIYAVGDVCG KALLTPVAIA AGRKLAHRLF EYKEDSKLDY NNIPTVVFSH PPIGTVGLTE DEAIHKYGIE NVKTYSTSFT PMYHAVTKRK TKCVMKMVCA NKEEKVVGIH MQGLGCDEML QGFAVAVKMG ATKADFDNTV AIHPTSSEEL VTLR | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity: > 29 unit/ml. One unit will reduce 1.0 umol of oxidized glutathione per minute at pH 7.5 at 25C. | |
Human | |
His | |
The GSR solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |