Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycogen phosphorylase, liver form Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glycogen phosphorylase, liver form, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001157412.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5836 |
Nombre | Glycogen phosphorylase, liver form Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16054170
|
enQuireBio™
QP6561-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16094170
|
enQuireBio™
QP6561-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16064170
|
enQuireBio™
QP6561-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16084170
|
enQuireBio™
QP6561-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16004180
|
enQuireBio™
QP6561-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074170
|
enQuireBio™
QP6561-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001157412.1 | |
Glycogen phosphorylase, liver form Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5836 | |
Research Use Only | |
PYGL | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AKPLTDQEKR RQISIRGIVG VENVAELKKS FNRHLHFTLV KDRNVATTRD YYFALAHTVR DHLVGRWIRT QQHYYDKCPK RVYYLSLEFY MGRTLQNTMI NLGLQNACDE AIYQLGLDIE ELEEIEEDAG LGNGGLGRLA ACFLDSMATL GLAAYGYGIR YEYGIFNQKI RDGWQVEEAD DWLRYGNPWE KSRPEFMLPV HFYGKVEHTN TGTKWIDTQV VLALPYDTPV PGYMNNTVNT MRLWSARAPN DFNLRDFNVG DYIQAVLDRN LAENISRVLY PNDNFFEGKE LRLKQEYFVV AATLQDIIRR FKASKFGSTR GAGTVFDAFP DQVAIQLNDT HPALAIPELM RIFVDIEKLP WSKAWELTQK TFAYTNHTVL PEALERWPVD LVEKLLPRHL EIIYEINQKH LDRIVALFPK DVDRLRRMSL IEEEGSKRIN MAHLCIVGSH AVNGVAKIHS DIVKTKVFKD FSELEPDKFQ NKTNGITPRR WLLLCNPGLA ELIAEKIGED YVKDLSQLTK LHSFLGDDVF LRELAKVKQE NKLKFSQFLE TEYKVKINPS SMFDVQVKRI HEYKRQLLNC LHVITMYNRI KKDPKKLFVP RTVIIGGKAA PGYHMAKMII KLITSVADVV NNDPMVGSKL KVIFLENYRV SLAEKVIPAT DLSEQISTAG TEASGTGNMK FMLNGALTIG TMDGANVEMA EEAGEENLFI FGMRIDDVAA LDKKGYEAKE YYEALPELKL VIDQIDNGFF SPKQPDLFKD IINMLFYHDR FKVFADYEAY VKCQDKVSQL YMNPKAWNTM VLKNIAASGK FSSDRTIKEY AQNIWNVEPS DLKISLSNES NKVNG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |