missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Glucose 6 phosphate isomerase His Protein

Código de producto. 18281220 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,02 mg
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18281220 0,02 mg 0.02 miligramo
18715513 0,1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18281220

Marca: Novus Biologicals™ NBP2522320.02MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity

A bioactive recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-558 of Human Glucose 6 phosphate isomerase The Recombinant Human Glucose 6 phosphate isomerase Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Glucose 6 phosphate isomerase Protein has been validated for the following applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 1mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0) containing 1mM DTT, 10% glycerol
ID de gen (Entrez) 2821
Peso molecular TMW: 65.3kDa
Cantidad 0,02 mg
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen AMFGNPI, Autocrine motility factor, DKFZp686C13233, EC 5.3.1.9, glucose phosphate isomerase, glucose-6-phosphate isomerase, hexose monophosphate isomerase, hexosephosphate isomerase, neuroleukin, NLKSA36, oxoisomerase, PGI, PHI, Phosphoglucose isomerase, phosphohexomutase, Phosphohexose isomerase, phosphosaccharomutase, SA-36, Sperm antigen 36, sperm antigen-36
Nombre común Glucose 6 phosphate isomerase
Actividad biológica Specific activity is > 400 units/mg obtained by measuring the increase of NADPH absorbance at 340 nm resulting from the reduction of NADP. One unit will convert 1.0 umole of D-Fructose 6-phosphate to D-glucose 6-phosphate per minute at pH 7.4 at 37C.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain
Mostrar más Mostrar menos

For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.