Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLT8D2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GLT8D2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6097-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16080780
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001303896.1
GLT8D2 Protein
Research Use Only
GLT8D2
Recombinant Protein
E. coli
KKVHKGTVPK NDADDESETP EELEEEIPVV ICAAAGRMGA TMAAINSIYS NTDANILFYV VGLRNTLTRI RKWIEHSKLR EINFKIVEFN PMVLKGKIRP DSSRPELLQP LNFVRFYLPL LIHQHEKVIY LDDDVIVQGD IQELYDTTLA LGHAAAFSDD CDLPSAQDIN RLVGLQNTYM GYLDYRKKAI KDLGISPSTC SFNPGVIVAN MTEWKHQRIT KQLEKWMQKN VEENLYSSSL GGGVATSPML IVFHGKYSTI NPLWHIRHLG WNPDARYSEH FLQEAKLLHW NGRHKPWDFP SVHNDLWESW FVPDPAGIFK LNHHS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
83468
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol