missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human GIRK2 GST (N-Term) Protein

Código de producto. 18662520 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
2 μg
Código de producto.
18662520 2 μg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18662520

Marca: Novus Biologicals™ H00003763P012ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3763
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 74.9 kDa
Cantidad 2 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen BIR1Kir3.2, G protein-activated inward rectifier potassium channel 2, GIRK-2, GIRK2KATP-2, hiGIRK2, Inward rectifier K(+) channel Kir3.2, inward rectifier potassium channel KIR3.2, KATP2human G protein coupled inward rectifier potassium channel 2 (hiGIRK2)10KCNJ7KIR3.2, MGC126596, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 6, potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 6
Símbolo de gen KCNJ6
Categoría de investigación Lipid and Metabolism
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión GIRK2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.