missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Galectin-1 Protein

Código de producto. p-200055011 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18424272

Marca: Novus Biologicals™ NBP234878100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Galectin 1 protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human blood monocytes is in a concentration range of 1.0-10 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P09382, P09382, P09382
Concentración LYOPH
Para utilizar con (aplicación) PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered solution in PBS pH 7.0, 3mM beta-Me, 0.02% Tween 20.
ID de gen (Entrez) 3956
Peso molecular 14.6 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 0.1 EU/ug of Galectin-1 as determined by LAL method.
Alias de gen 14 kDa laminin-binding protein, 14 kDa lectin, Beta-galactoside-binding lectin L-14-I, DKFZp686E23103, gal-1, GAL1, Galaptin, galectin 1, galectin-1, GBP, HBL, HLBP14, HPL, Lactose-binding lectin 1, Lectin galactoside-binding soluble 1, lectin, galactoside-binding, soluble, 1, Putative MAPK-activating protein PM12, S-Lac lectin 1
Símbolo de gen LGALS1
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Categoría de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins
Grado de pureza o calidad >95% by SDS-PAGE and HPLC
Expresión Galectin-1
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado