Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human GABA-B R2 Protein
Produktkod. 18358648 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
10 μg
Produktkod.
18358648 10 μg
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18358648
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ H00009568G01
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Para utilizar con (aplicación) Immunoaffinity Purification
Formulación 25 mM Tris-HCl of pH8.0 containing 2% glycerol.
ID de gen (Entrez) 9568
Peso molecular 99.9 kDa
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen G protein-coupled receptor 51, GABA-BR2, GABA-B-R2, GABABR2GABA-B receptor 2, gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor, 2, gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 2, Gb2, GPR51GABA-B receptor, R2 subunit, GPRC3BFLJ36928, G-protein coupled receptor 51, HG20HRIHFB2099
Símbolo de gen GABBR2
Categoría de investigación GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión GABA-B R2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.