Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human GABA-AR alpha 5 GST (N-Term) Protein
Código de producto. 18325808 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 18325808
Marca: Novus Biologicals™ H00002558P0125ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 2558
Peso molecular 76.56 kDa
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen GABA(A) receptor subunit alpha-5, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 5, gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-5, MGC138184
Símbolo de gen GABRA5
Categoría de investigación Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Neurotransmission
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión GABA-AR alpha 5