Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FTSJ1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FTSJ1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001269086.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 24140 |
Nombre | FTSJ1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919679
|
enQuireBio™
QP6058-ec-10ug |
10 μg | |||||||
15959679
|
enQuireBio™
QP6058-ec-50ug |
50 μg | |||||||
15909679
|
enQuireBio™
QP6058-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15939679
|
enQuireBio™
QP6058-ec-200ug |
200 μg | |||||||
15949679
|
enQuireBio™
QP6058-ec-500ug |
500 μg | |||||||
15929679
|
enQuireBio™
QP6058-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001269086.1 | |
FTSJ1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24140 | |
Research Use Only | |
FTSJ1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGRTSKDKRD VYYRLAKENG WRARSAFKLL QLDKEFQLFQ GVTRAVDLCA APGSWSQVLS QKIGGQGSGH VVAVDLQAMA PLPGVVQIQG DITQLSTAKE IIQHFKGCPA DLVVCDGAPD VTGLHDVDEY MQAQLLLAAL NIATHVLKPG GCFVAKIFRG RDVTLLYSQL QVFFSSVLCA KPRSSRNSSI EAFAVCQGYD PPEGFIPDLS KPLLDHSYDP DFNQLDGPTR IIVPFVTCGD LSSYDSDRSY PLDLEGGSEY KYTPPTQPPI SPPYQEACTL KRKGQLAKEI RPQDCPISRV DTFPQPLAAP QCHTLLAPEM EDNEMSCSP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |