Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGFR3 / CD333 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGFR3 / CD333, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6047-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15939599
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_000133.1
FGFR3 / CD333 Protein
Research Use Only
FGFR3
Recombinant Protein
E. coli
RLRSPPKKGL GSPTVHKISR FPLKRQVSLE SNASMSSNTP LVRIARLSSG EGPTLANVSE LELPADPKWE LSRARLTLGK PLGEGCFGQV VMAEAIGIDK DRAAKPVTVA VKMLKDDATD KDLSDLVSEM EMMKMIGKHK NIINLLGACT QGGPLYVLVE YAAKGNLREF LRARRPPGLD YSFDTCKPPE EQLTFKDLVS CAYQVARGME YLASQKCIHR DLAARNVLVT EDNVMKIADF GLARDVHNLD YYKKTTNGRL PVKWMAPEAL FDRVYTHQSD VWSFGVLLWE IFTLGGSPYP GIPVEELFKL LKEGHRMDKP ANCTHDLYMI MRECWHAAPS QRPTFKQLVE DLDRVLTVTS TDEYLDLSAP FEQYSPGGQD TPSSSSSGDD SVFAHDLLPP APPSSGGSRT
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2261
500 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-B2M
Tris-based buffer, 50% glycerol