Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FETUB Protein
A cDNA sequence encoding the FETUB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | FETUB Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15968638
|
enQuireBio™
QP11868-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15948638
|
enQuireBio™
QP11868-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15958638
|
enQuireBio™
QP11868-1mg |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
FETUB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
FETUB filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
HSHVCGAMSP PQLALNPSAL LSRGCNDSDV LAVAGFALRD INKDRKDGYV LRLNRVNDAQ EYRRGGLGSL FYLTLDVLET DCHVLRKKAW QDCGMRIFFE SVYGQCKAIF YMNNPSRVLY LAAYNCTLRP VSKKKIYMTC PDCPSSIPTD SSNHQVLEAA TESLAKYNNE NTSKQYSLFK VTRASSQWVV GPSYFVEYLI KESPCTKSQA SSCSLQSSDS VPVGLCKGSL TRTHWEKFVS VTCDFFESQA PATGSENSAV NQKPTNLPKV EESQQKNTPP TDSPSKAGPR GSVQYLPDLD DKNSQEKGPQ EAFPVHLDLT TNPQGETLDI SFLFLEPMEE KLVVLPFPKE KARTAECPGP AQNASPLVLP PHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |