missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human FBPase 1 His Protein

Código de producto. 18256200 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,02 mg
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18256200

Marca: Novus Biologicals™ NBP2522340.02MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity

A bioactive recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-338 of Human FBPase 1 The Recombinant Human FBPase 1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human FBPase 1 Protein has been validated for the following applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 1mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0) containing 1mM DTT, 10% glycerol
ID de gen (Entrez) 2203
Peso molecular TMW: 39kDa
Cantidad 0,02 mg
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen D-fructose-1,6-bisphosphate 1-phosphohydrolase 1, EC 3.1.3, EC 3.1.3.11, FBP, FBPase 1, fructose-1,6-bisphosphatase 1, fructose-bisphosphatase 1, growth-inhibiting protein 17
Nombre común FBPase 1
Actividad biológica Specific activity is > 7,000 pmol/min/ug obtained bymeasuring the increase of NADPH absorbance at 340 nm resulting from thereduction of NADP. One unit will oxidize 1.0 pmole of fructose 1,6 diphosphate to fructose 6-phosphate and inorganic phosphate per minute at pH 9.5 at 37C.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain
Mostrar más Mostrar menos

For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado