missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human FABP2/I-FABP Protein

Código de producto. 18463782 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18463782 500 μg 500 microgramos
18430372 100 μg 100 microgramos
18472222 1 mg 1 miligramo
18427411 5 μg 5 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18463782 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP235004500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P12104, P12104, P12104
Concentración LYOPH
Para utilizar con (aplicación) PAGE
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 2169
Peso molecular 15.1 kDa
Cantidad 500 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 0.1 EU/ug of FABP2/I-FABP as determined by LAL method.
Alias de gen FABPI, fatty acid binding protein 2, intestinal, Fatty acid-binding protein 2, fatty acid-binding protein, intestinal, I-FABPMGC133132, Intestinal-type fatty acid-binding protein
Símbolo de gen FABP2
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Categoría de investigación Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
Grado de pureza o calidad >97% pure by SDS-PAGE and HPLC
Expresión FABP2/I-FABP
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.