Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ETFDH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ETFDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_001268666.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2110 |
Nombre | ETFDH Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16049420
|
enQuireBio™
QP7564-EC-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16069420
|
enQuireBio™
QP7564-EC-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16059420
|
enQuireBio™
QP7564-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16079420
|
enQuireBio™
QP7564-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16089420
|
enQuireBio™
QP7564-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16099420
|
enQuireBio™
QP7564-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001268666.1 | |
ETFDH Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2110 | |
Research Use Only | |
ETFDH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSTSTVPRIT THYTIYPRDK DKRWEGVNME RFAEEADVVI VGAGPAGLSA AVRLKQLAVA HEKDIRVCLV EKAAQIGAHT LSGACLDPGA FKELFPDWKE KGAPLNTPVT EDRFGILTEK YRIPVPILPG LPMNNHGNYI VRLGHLVSWM GEQAEALGVE VYPGYAAAEV LFHDDGSVKG IATNDVGIQK DGAPKATFER GLELHAKVTI FAEGCHGHLA KQLYKKFDLR ANCEPQTYGI GLKELWVIDE KNWKPGRVDH TVGWPLDRHT YGGSFLYHLN EGEPLVALGL VVGLDYQNPY LSPFREFQRW KHHPSIRPTL EGGKRIAYGA RALNEGGFQS IPKLTFPGGL LIGCSPGFMN VPKIKGTHTA MKSGILAAES IFNQLTSENL QSKTIGLHVT EYEDNLKNSW VWKELYSVRN IRPSCHGVLG VYGGMIYTGI FYWILRGMEP WTLKHKGSDF ERLKPAKDCT PIEYPKPDGQ ISFDLLSSVA LSGTNHEHDQ PAHLTLRDDS IPVNRNLSIY DGPEQRFCPA GVYEFVPVEQ GDGFRLQINA QNCVHCKTCD IKDPSQNINW VVPEGGGGPA YNGM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |