Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF4G1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF4G1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5975-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919069
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_004944.3
EIF4G1 Protein
Research Use Only
EIF4G1
Recombinant Protein
E. coli
IEEYLHLNDM KEAVQCVQEL ASPSLLFIFV RHGVESTLER SAIAREHMGQ LLHQLLCAGH LSTAQYYQGL YEILELAEDM EIDIPHVWLY LAELVTPILQ EGGVPMGELF REITKPLRPL GKAASLLLEI LGLLCKSMGP KKVGTLWREA GLSWKEFLPE GQDIGAFVAE QKVEYTLGEE SEAPGQRALP SEELNRQLEK LLKEGSSNQR VFDWIEANLS EQQIVSNTLV RALMTAVCYS AIIFETPLRV DVAVLKARAK LLQKYLCDEQ KELQALYALQ ALVVTLEQPP NLLRMFFDAL YDEDVVKEDA FYSWESSKDP AEQQGKGVAL KSVTAFFKWL REAEEESDHN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1981
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol