Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Recombinant Protein
389.00€ - 1665.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001171601.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1950 |
Nombre | EGF / Epidermal Growth Factor Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925929
|
enQuireBio™
QP5334-1MG |
1 mg |
389.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935929
|
enQuireBio™
QP5334-5MG |
5 mg |
1665.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001171601.1 | |
EGF / Epidermal Growth Factor Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 100 pg/mL in the 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^7 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
1950 | |
Research Use Only | |
EGF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NSDSECPLSH . DGYCLHDGV C. MYIEALDK YA. CNCVVGY IGE. RCQYRD LKWW. ELR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |