missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase parkin Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase parkin, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6466-ec-50ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16053500

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_004553.2
E3 ubiquitin-protein ligase parkin Protein
Research Use Only
PARK2
Recombinant Protein
E. coli
MIVFVRFNSS HGFPVEVDSD TSIFQLKEVV AKRQGVPADQ LRVIFAGKEL RNDWTVQNCD LDQQSIVHIV QRPWRKGQEM NATGGDDPRN AAGGCEREPQ SLTRVDLSSS VLPGDSVGLA VILHTDSRKD SPPAGSPAGR SIYNSFYVYC KGPCQRVQPG KLRVQCSTCR QATLTLTQGP SCWDDVLIPN RMSGECQSPH CPGTSAEFFF KCGAHPTSDK ETSVALHLIA TNSRNITCIT CTDVRSPVLV FQCNSRHVIC LDCFHLYCVT RLNDRQFVHD PQLGYSLPCV AGCPNSLIKE LHHFRILGEE QYNRYQQYGA EECVLQMGGV LCPRPGCGAG LLPEPDQRKV TCEGGNGLGC GFAFCRECKE AYHEGECSAV FEASGTTTQA YRVDERAAEQ ARWEAASKET IKKTTKPCPR CHVPVEKNGG CMHMKCPQPQ CRLEWCWNCG CEWNRVCMGD HWFDV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5071
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales