Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP18 Protein
A cDNA sequence encoding the DUSP18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 212.00€
Especificaciones
Nombre | DUSP18 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958118
|
enQuireBio™
QP11712-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15948118
|
enQuireBio™
QP11712-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
DUSP18 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The DUSP18 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 40% glycerol, 0.1mM PMSF and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTAPSC AFPVQFRQPS VSGLSQITKS LYISNGVAAN NKLMLSSNQI TMVINVSVEV VNTLYEDIQY MQVPVADSPN SRLCDFFDPI ADHIHSVEMK QGRTLLHCAA GVSRSAALCL AYLMKYHAMS LLDAHTWTKS CRPIIRPNSG FWEQLIHYEF QLFGKNTVHM VSSPVGMIPD IYEKEVRLMI PL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |