Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DKK3 Protein
A cDNA sequence encoding the DKK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | DKK3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15957978
|
enQuireBio™
QP11668-HIS-EC-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15947978
|
enQuireBio™
QP11668-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifica
DKK3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The DKK3 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHYHH SSGLVPRGSH MGSMAPAPTA TSAPVKPGPA LSYPQEEATL NEMFREVEEL MEDTQHKLRS AVEEMEAEEA AAKASSEVNL ANLPPSYHNE TNTDTKVGNN TIHVHREIHK ITNNQTGQMV FSETVITSVG DEEGRRSHEC IIDEDCGPSM YCQFASFQYT CQPCRGQRML CTRDSECCGD QLCVWGHCTK MATRGSNGTI CDNQRDCQPG LCCAFQRGLL FPVCTPLPVE GELCHDPASR LLDLITWELE PDGALDRCPC ASGLLCQPHS HSLVYVCKPT FVGSRDQDGE ILLPREVPDE YEVGSFMEEV RQELEDLERS LTEEMALREP AAAAAALLGG EEI | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |