Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human CYP4V2 GST (N-Term) Protein
Código de producto. 18628151 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 μg
Tamaño de la unidad:
2 microgramos
18628151 2 μg 2 microgramos
1 options
Código de producto. 18628151
Marca: Novus Biologicals™ H00285440P012ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 285440
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 87.1 kDa
Cantidad 2 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen BCD, CYP4AH1, cytochrome P450 4V2, cytochrome P450, family 4, subfamily V, polypeptide 2, EC 1.14, EC 1.14.14.1, FLJ18432, MGC43534
Símbolo de gen CYP4V2
Categoría de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión CYP4V2