missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human CXCL6/GCP-2 Protein

Código de producto. p-200083574 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 μg
100 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1000 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18612517 100 μg 100 microgramos
18636078 500 μg 500 microgramos
18692049 5 μg 5 microgramos
18661499 1000 μg 1000 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18612517 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP261344100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human neutrophils is in a concentration range of 10-50 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 6372
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 7.9 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentración de endotoxinas Less than 0.1 EU/μg of CXCL6/GCP-2 AS determined by LAL method.
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 6 (granulocyte chemotactic protein 2), Chemokine alpha 3, CKA-3 Granulocyte chemotactic protein 2, GCP2member 6 (granulocytechemotactic protein 2), GCP-2 Small-inducible cytokine B6, Small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member b
Símbolo de gen CXCL6
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Categoría de investigación Cell Cycle and Replication, Chemokines and Cytokines
Grado de pureza o calidad >98%, by SDS-PAGE and HPLC
Expresión CXCL6/GCP-2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.