missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human CXCL11/I-TAC Protein

Código de producto. p-200055385 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18457631 5 μg 5 microgramos
18489031 500 μg 500 microgramos
18464082 1 mg 1 miligramo
18469381 100 μg 100 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18457631

Marca: Novus Biologicals™ NBP2349225ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

CXCL11 Protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human IL-2 activated human T-lymphocytes is in a concentration range of 0.1-10 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O14625, O14625, O14625
Concentración LYOPH
Para utilizar con (aplicación) PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 100 mM NaCl.
ID de gen (Entrez) 6373
Peso molecular 8.3 kDa
Cantidad 5 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/ug of CXCL11/I-TAC as determined by LAL method.
Alias de gen Beta-R1, b-R1, chemokine (C-X-C motif) ligand 11, H174IP9, Interferon gamma-inducible protein 9, Interferon-inducible T-cell alpha chemoattractant, IP-9member 11, ITAC, I-TAC/CXCL11, I-TACMGC102770, small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member 9B, Small-inducible cytokine B11
Símbolo de gen CXCL11
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Categoría de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research
Grado de pureza o calidad >97% pure by SDS-PAGE and HPLC
Expresión CXCL11/I-TAC
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.