Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTSZ Protein
A cDNA sequence encoding the CTSZ was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 1522 |
---|---|
Nombre | CTSZ Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CTSZ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15947658
|
enQuireBio™
QP11564-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937658
|
enQuireBio™
QP11564-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927658
|
enQuireBio™
QP11564-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
1522 | |
Research Use Only | |
CTSZ | |
Human | |
His | |
The CTSZ solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
CTSZ Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLPKSWDW RNVDGVNYAS ITRNQHIPQY CGSCWAHAST SAMADRINIK RKGAWPSTLL SVQNVIDCGN AGSCEGGNDL SVWDYAHQHG IPDETCNNYQ AKDQECDKFN QCGTCNEFKE CHAIRNYTLW RVGDYGSLSG REKMMAEIYA NGPISCGIMA TERLANYTGG IYAEYQDTTY INHVVSVAGW GISDGTEYWI VRNSWGEPWG ERGWLRIVTS TYKDGKGARY NLAIEEHCTF GDPIVNormal0falsefalsefalseEN-USX-NONEHE--> | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |