Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRISP1 Protein
A cDNA sequence encoding the CRISP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
en la oferta
Especificaciones
Nombre | CRISP1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15957468
|
enQuireBio™
QP11505-2UG |
2 μg |
en la oferta
2 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15937468
|
enQuireBio™
QP11505-10UG |
10 μg |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15947468
|
enQuireBio™
QP11505-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
CRISP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The protein was lyophilized from a 0.5 mg/ml solution containing 20mM TRIS, 50mM NaCl, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS KKKSARDQFN KLVTDLPNVQ EEIVNIHNAL RRRVVPPASN MLKMSWSEEA AQNARIFSKY CDMTESNPLE RRLPNTFCGE NMHMTSYPVS WSSVIGVWYS ESTSFKHGEW TTTDDDITTD HYTQIVWATS YLIGCAIASC RQQGSPRYLY VCHYCHEGND PETKNEPYKT GVPCEACPSN CEDKLCTNPC IYYDEYFDCD IQVHYLGCNH STTILFCKAT CLCDTEIK | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |