Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human COX-1 GST (N-Term) Protein
Código de producto. 18346478 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
18346478 10 μg 10 microgramos
18387548 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18346478
Marca: Novus Biologicals™ H00005742Q0110ug
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5742
Peso molecular 36.63 kDa
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen COX-1, COX1PGG/HS, COX3, Cyclooxygenase-1, EC 1.14.99.1, PCOX1, PGH synthase 1, PGHS1, PGHS-1PHS1, PHS 1, prostaglandin G/H synthase 1, prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase, Prostaglandin H2 synthase 1, Prostaglandin-endoperoxide synthase 1, prostaglandin-endoperoxide synthase 1 (prostaglandin G/H synthase andcyclooxygenase), PTGHS
Símbolo de gen PTGS1
Categoría de investigación Cancer, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión COX-1
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.