Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centrin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centrin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7526-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059180
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_004057.1
Centrin-1 Protein
Research Use Only
CETN1
Recombinant Protein
E. coli
MASGFKKPSA ASTGQKRKVA PKPELTEDQK QEVREAFDLF DVDGSGTIDA KELKVAMRAL GFEPRKEEMK KMISEVDREG TGKISFNDFL AVMTQKMSEK DTKEEILKAF RLFDDDETGK ISFKNLKRVA NELGENLTDE ELQEMIDEAD RDGDGEVNEE EFLRIMKKTS LY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1068
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol