missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CENPP Protein
A cDNA sequence encoding the CENPP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | CENPP Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15937118
|
enQuireBio™
QP11390-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927118
|
enQuireBio™
QP11390-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917118
|
enQuireBio™
QP11390-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CENPP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CENPP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDAELAEVRA LQAEIAALRR ACEDPPAPWE EKSRVQKSFQ AIHQFNLEGW KSSKDLKNQL GHLESELSFL STLTGINIRN HSKQTEDLTS TEMTEKSIRK VLQRHRLSGN CHMVTFQLEF QILEIQNKER LSSAVTDLNI IMEPTECSEL SEFVSRAEER KDLFMFFRSL HFFVEWFEYR KRTFKHLKEK YPDAVYLSEG PSSCSMGIRS ASRPGFELVI VWRIQIDEDG KVFPKLDLLT KVPQRALELD KNRAIETAPL SFRTLVGLLG IEAALESLIK SLCAEENN | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |