Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDKN1B Protein
A cDNA sequence encoding the CDKN1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 1027 |
---|---|
Nombre | CDKN1B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CDKN1B |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917078
|
enQuireBio™
QP11377-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907078
|
enQuireBio™
QP11377-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15997068
|
enQuireBio™
QP11377-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifications
1027 | |
Research Use Only | |
CDKN1B | |
Human | |
His | |
CDKN1B protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 20% glycerol. |
CDKN1B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSNVRVSNGS PSLERMDARQ AEHPKPSACR NLFGPVDHEE LTRDLEKHCR DMEEASQRKW NFDFQNHKPL EGKYEWQEVE KGSLPEFYYR PPRPPKGACK VPAQESQDVS GSRPAAPLIG APANSEDTHL VDPKTDPSDS QTGLAEQCAG IRKRPATDDS STQNKRANRT EENVSDGSPN AGSVEQTPKK PGLRRRQT | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |