missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDC123 Protein
A cDNA sequence encoding the CDC123 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | CDC123 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15957018
|
enQuireBio™
QP11360-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15947018
|
enQuireBio™
QP11360-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937018
|
enQuireBio™
QP11360-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CDC123 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CDC123 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKKEHVL HCQFSAWYPF FRGVTIKSVI LPLPQNVKDY LLDDGTLVVS GRDDPPTHSQ PDSDDEAEEI QWSDDENTAT LTAPEFPEFA TKVQEAINSL GGSVFPKLNW SAPRDAYWIA MNSSLKCKTL SDIFLLFKSS DFITRDFTQP FIHCTDDSPD PCIEYELVLR KWCELIPGAE FRCFVKENKL IGISQRDYTQ YYDHISKQKE EIRRCIQDFF KKHIQYKFLD EDFVFDIYRD SRGKVWLIDF NPFGEVTDSL LFTWEELISE NNLNGDFSEV DAQEQDSPAF RCTNSEVTVQ PSPYLSYRLP KDFVDLSTGE DAHKLIDFLK LKRNQQEDD | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |