Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Caspase-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Caspase-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001215.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 835 |
Nombre | Caspase-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917569
|
enQuireBio™
QP5762-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937569
|
enQuireBio™
QP5762-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927569
|
enQuireBio™
QP5762-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15947569
|
enQuireBio™
QP5762-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15957569
|
enQuireBio™
QP5762-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15967569
|
enQuireBio™
QP5762-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001215.1 | |
Caspase-2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
835 | |
Research Use Only | |
CASP2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAPSAGSWST FQHKELMAAD RGRRILGVCG MHPHHQETLK KNRVVLAKQL LLSELLEHLL EKDIITLEMR ELIQAKVGSF SQNVELLNLL PKRGPQAFDA FCEALRETKQ GHLEDMLLTT LSGLQHVLPP LSCDYDLSLP FPVCESCPLY KKLRLSTDTV EHSLDNKDGP VCLQVKPCTP EFYQTHFQLA YRLQSRPRGL ALVLSNVHFT GEKELEFRSG GDVDHSTLVT LFKLLGYDVH VLCDQTAQEM QEKLQNFAQL PAHRVTDSCI VALLSHGVEG AIYGVDGKLL QLQEVFQLFD NANCPSLQNK PKMFFIQACR GDETDRGVDQ QDGKNHAGSP GCEESDAGKE KLPKMRLPTR SDMICGYACL KGTAAMRNTK RGSWYIEALA QVFSERACDM HVADMLVKVN ALIKDREGYA PGTEFHRCKE MSEYCSTLCR HLYLFPGHPP T | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |