Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calpastatin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calpastatin, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001035905.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 831 |
Nombre | Calpastatin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917599
|
enQuireBio™
QP5765-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937599
|
enQuireBio™
QP5765-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927599
|
enQuireBio™
QP5765-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15947599
|
enQuireBio™
QP5765-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15957599
|
enQuireBio™
QP5765-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15967599
|
enQuireBio™
QP5765-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001035905.1 | |
Calpastatin Protein | |
Not determined. | |
Full Length of isoform 4 | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
831 | |
Research Use Only | |
CAST | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNPTETKAVK TEPEKKSQST KPKSLPKQAS DTGSNDAHNK KAVSRSAEQQ PSEKSTEPKT KPQDMISAGG ESVAGITAIS GKPGDKKKEK KSLTPAVPVE SKPDKPSGKS GMDAALDDLI DTLGGPEETE EENTTYTGPE VSDPMSSTYI EELGKREVTI PPKYRELLAK KEGITGPPAD SSKPIGPDDA IDALSSDFTC GSPTAAGKKT EKEESTEVLK AQSAGTVRSA APPQEKKRKV EKDTMSDQAL EALSASLGTR QAEPELDLRS IKEVDEAKAK EEKLEKCGED DETIPSEYRL KPATDKDGKP LLPEPEEKPK PRSESELIDE LSEDFDRSEC KEKPSKPTEK TEESKAAAPA PVSEAVCRTS MCSIQSAPPE PATLKGTVPD DAVEALADSL GKKEADPEDG KPVMDKVKEK AKEEDREKLG EKEETIPPDY RLEEVKDKDG KPLLPKESKE QLPPMSEDFL LDALSEDFSG PQNASSLKFE DAKLAAAISE VVSQTPASTT QAGAPPRDTS QSDKDLDDAL DKLSDSLGQR QPDPDENKPM EDKVKEKAKA EHRDKLGERD DTIPPEYRHL LDDNGQDKPV KPPTKKSEDS KKPADDQDPI DALSGDLDSC PSTTETSQNT AKDKCKKAAS SSKAPKNGGK AKDSAKTTEE TSKPKDD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |