Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CADM1 Protein
A cDNA sequence encoding the CADM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 23705 |
---|---|
Nombre | CADM1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CADM1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15946628
|
enQuireBio™
QP11254-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936628
|
enQuireBio™
QP11254-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926628
|
enQuireBio™
QP11254-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
23705 | |
Research Use Only | |
CADM1 | |
Human | |
His | |
CADM1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
CADM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQNLFTKD VTVIEGEVAT ISCQVNKSDD SVIQLLNPNR QTIYFRDFRP LKDSRFQLLN FSSSELKVSL TNVSISDEGR YFCQLYTDPP QESYTTITVL VPPRNLMIDI QKDTAVEGEE IEVNCTAMAS KPATTIRWFK GNTELKGKSE VEEWSDMYTV TSQLMLKVHK EDDGVPVICQ VEHPAVTGNL QTQRYLEVQY KPQVHIQMTY PLQGLTREGD ALELTCEAIG KPQPVMVTWV RVDDEMPQHA VLSGPNLFIN NLNKTDNGTY RCEASNIVGK AHSDYMLYVY DPPTTIPPPT TTTTTTTTTT TTILTIITDS RAGEEGSIRA VDH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |